Z189960
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 75 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 723806
Diametro sommità
75 mm
Descrizione generale
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)