Documenti fondamentali
Z178233
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 3,845 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14699-0000
Lunghezza
139.7 mm
Capacità
3,845 mL
Diametro
266.7 mm
D.E. stelo
34.9 mm
Descrizione generale
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)