Documenti fondamentali
Z171492
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
needle bevel tip
Produttore/marchio commerciale
VICI 943051
Capacità
100-10000 μL
Lungh. × D.E. × D.I. ago
2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
Descrizione generale
Bevel point
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)