Merck
Z127361
Cochranes Minit size bond tube sets
assortment set
Sinonimo/i:
chemistry model sets, molecular model sets
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
60104506
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Cochranes 0106
General description
Components:
green, 2.5 cm (160)
green, 2 cm (160)
green, 1.5 cm (400)
green, 21 cm, (10)
white, 21 cm (6)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
Z127361-1PAK04061833010198
Contatta l'Assistenza Tecnica