Y906700
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 3.6 L
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiali
carbon steel
Livello qualitativo
Parametri
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
5.23 in. × 5.014 in. × 14 in.
Capacità
3.6 L
Spessore delle pareti
0.108 in.
Peso
4621 g
Raccordi
3/4 in. NPT
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)