WHA1442070
Filtro in carta quantitativo Whatman®, senza residui di cenere, grado 42
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z241083, filter papers, paper filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1442-070
Whatman Article No. 28418041 (US reference)
Parametri
0.40 psi wet burst
1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
70 mm
Spessore
200 μm
Ceneri
≤0.007%
Dimensione pori
2.5 μm (Particle retention)
Grammatura
100 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
Senza residui di cenere: massimo delle ceneri 0,007% per i gradi da 40 a 44 e un massimo di 0,01% per i gradi 589 - filtri purissimi adatti a un′ampia gamma di procedure cruciali di filtrazione analitica.
Induriti con un basso residuo di cenere: massimo delle ceneri 0,015% - trattati con un acido forte per rimuovere le tracce di metalli e realizzare una elevata resistenza all′umidità e resistenza chimica. Questi filtri sono particolarmente adatti alla filtrazione di Büchner in cui la superficie uniforme e robusta del filtro facilita il recupero dei precipitati.
Induriti senza residui di cenere: massimo delle ceneri 0,006% - induriti con acido per fornire una elevata resistenza all′umidità e resistenza chimica, con un contenuto di cenere estremamente ridotto. La superficie robusta rende questi filtri adatti a un′ampia gamma di procedure di filtrazione critica.
Grado 42: 2,5 μm (carta da filtro lenta)
Uno standard mondiale per l′analisi gravimetrica cruciale con la più accurata ritenzione di particelle tra tutte le carte da filtro in cellulosa Whatman. I precipitati analitici tipici includono solfato di bario, acido metastannico e carbonato di calcio finemente precipitato.
Applicazioni
- Environmental analysis: soil filtration analysis, when separating solid matter from aqueous extracts
- Retention of small particles
- Collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
Caratteristiche e vantaggi
- Ashless: 0.007% ash maximum
- Fine (2.5 µm) nominal particle retention rating, eliminates large particles that might otherwise interfere with sensitive instrumentation
- Herzberg filtration speed of 1870 s
- Commonly used as a calcium carbonate filter
- Particularly suitable for gravimetric analysis