Documenti
W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1413CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
WGK 1