Documenti fondamentali
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Grado
cGMP
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)