Documenti fondamentali
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
Macadamia integrifolia
Grado
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Origine
Kenya origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
Densità
0.840 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Organolettico
nutty
Note legali
Certified organic by MOSA
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)