Documenti
W524107
Sigma-Aldrich
3-[5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexan-1-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
302 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
ethereal
Stringa SMILE
CC1[C@@H]2C[C@@H](CC2C3CCCC(O)C3)C1(C)C
InChI
1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3/t10?,11?,12-,13?,14-,15?/m0/s1
BWVZAZPLUTUBKD-HXLKAFCPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter