Documenti fondamentali
W516104
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
≥98%
Sinonimo/i:
6-tert-Butyl-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
4.078
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)