Documenti fondamentali
W516007
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Sinonimo/i:
THQ
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Beilstein:
116149
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Indice di rifrazione
n20/D 1.593 (lit.)
P. ebollizione
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
Punto di fusione
9-14 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
civet
Stringa SMILE
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Khalid M Alkharfy et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(3), 319-323 (2014-06-14)
Thymoquinone (THQ), the active constituent of Nigella sativa seeds, has demonstrated some potential pharmacological activities. The present study was designed to investigate the pharmacokinetic behavior of THQ following intravenous (IV) and oral (PO) administration using an animal model. THQ was
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein