W515604
Isopropyl palmitate
≥90%
Sinonimo/i:
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
oily
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?