W510866
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.095
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
137 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?