W510262
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Origine biologica
synthetic
Saggio
99%
Forma fisica
viscous liquid
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. eboll.
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
Punto di fusione
26 °C (lit.)
Organolettico
vegetable
Stringa SMILE
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)