Documenti fondamentali
W500607
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.340
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥96%
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; rose
Stringa SMILE
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)