Documenti fondamentali
W431600
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
≥98%
Sinonimo/i:
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero FEMA:
4316
Beilstein:
907005
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.251
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5318 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
almond; cherry
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Possible applications: Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%: Sweet, naphthyl, cherry and almond, solvent-like phenol and toluene-like with berry, floral and coumarin-like nuances.
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
Altre note
Natural occurrence: Carambola.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)