Documenti fondamentali
W416301
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
Sinonimo/i:
2-Acetylanisole
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero FEMA:
4163
Beilstein:
1100602
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.254
Origine biologica
synthetic
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5393 (lit.)
P. ebollizione
131 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
medicinal; earthy
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Soluble in: Alcohol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)