Documenti fondamentali
W413201
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
Sinonimo/i:
Sorbyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero FEMA:
4132
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.573
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
97%
contiene
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)