Documenti
W396211
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
≥80%
Sinonimo/i:
Homomenthol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero FEMA:
3962
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero Flavis:
02.209
NACRES:
NA.05
Grado
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥80%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; cooling; minty; spicy
Stringa SMILE
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1