W384208
1-Hexanethiol
≥95%
Sinonimo/i:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
P. eboll.
150-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−81-−80 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?