Documenti fondamentali
W377500
Sigma-Aldrich
cis-1-(1-Ethoxyethoxy)-3-hexene
mixture of isomers, natural (US), 95%, FG
Sinonimo/i:
Acetaldehyde ethyl cis-3-hexenyl acetal, Ethyl cis-3-hexenyl acetal acetaldehyde, Leaf acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3775
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.081
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
Densità
0.850 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; leafy; mushroom; musty; vegetable; violet
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-9-12-10(3)11-5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
PAEBAEDUARAOSG-SREVYHEPSA-N
Descrizione generale
Natural occurence: Guava, plum, strawberry
Applicazioni
The powerful, green earthy notes of this product will enhance vegetable flavors like green pepper, green beans, asparagus, cucumber, celery, lettuce, radish, watercress, broccoli and bean sprouts. These same notes, at much lower levels, can also add an unripe note to fruits, if such a quality is needed for the profile.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1%
Taste at 2-5ppm
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50.56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(10), 60-60 (2013)