Documenti
W370703
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylpentanoate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
3707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.549
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. eboll.
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CCCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
ZTULNMNIVVMLIU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup