Documenti fondamentali
W361801
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1-pentanol
≥98%
Sinonimo/i:
Benzenepentanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Numero FEMA:
3618
Beilstein:
1935233
Numero CE:
N° CoE:
674
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.051
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. eboll.
155 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The