Key Documents
W361208
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-yl butyrate
≥97%, stabilized, FCC, FG
Sinonimo/i:
Butanoic acid 1-octen-3-yl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
3612
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.282
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Saggio
≥97%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4295 (lit.)
P. eboll.
225-229 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
mushroom; fruity; buttery
Stringa SMILE
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Passion fruit.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
209.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)