Documenti fondamentali
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3583
Numero CE:
N° CoE:
2347
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.254
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
99 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; citrus; waxy; minty
Stringa SMILE
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)