Key Documents
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butanedithiol
≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.25
Numero FEMA:
3529
Numero CE:
N° CoE:
11910
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.073
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(S)CCS
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)