W342815
Ethyl 3-hydroxybutyrate
natural, FG
Sinonimo/i:
grape butyrate
About This Item
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. eboll.
170 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
grape; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup