W340707
trans-2-Methyl-2-butenal
sum of isomers, ≥99%, FG
Sinonimo/i:
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Impurezze
<2.0% tiglic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
116-122 °C
Densità
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Gas-Phase Reaction of trans-2-Methyl-2-butenal with Cl: Kinetics, Gaseous Products, and SOA Formation.: This study provides a comprehensive analysis of the atmospheric reactions involving trans-2-Methyl-2-butenal, highlighting its impact on air quality and secondary organic aerosol (SOA) formation. Such insights are crucial for environmental chemists and policymakers aiming to understand and mitigate air pollution (Antiñolo et al., 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup