W316105
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.25
Numero FEMA:
3161
N° CoE:
2248
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.032
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?