Documenti
W312420
Sigma-Aldrich
Vanillylacetone
≥98%, natural (US), FG
Sinonimo/i:
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, Vanillyl acetone, Zingerone
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero FEMA:
3124
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.005
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-41 °C (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
spicy; balsamic; vanilla
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5