W310311
γ-Valerolactone
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup