Documenti
W308218
Sigma-Aldrich
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.33
Numero FEMA:
3082
Numero CE:
N° CoE:
2011
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.078
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
contiene
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
waxy; citrus
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves