Documenti fondamentali
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
3075
Numero CE:
N° CoE:
304
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.429
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
green; lily; fruity; animal; floral
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)