Documenti fondamentali
W305707
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero FEMA:
3057
Numero CE:
N° CoE:
2081
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.048
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cheese; pineapple
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)