Documenti fondamentali
W280801
Sigma-Aldrich
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Numero FEMA:
2808
Numero CE:
N° CoE:
593
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.473
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; green; woody; earthy; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)