Documenti fondamentali
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyoctane
97%
About This Item
Formula condensata:
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Numero FEMA:
2798
Numero CE:
Numero MDL:
Numero Flavis:
6.008
Origine biologica
synthetic
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
206-207 °C (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Organolettico
violet
Stringa SMILE
CCCCCCCC(OC)OC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)