W274402
6-Methylquinoline
≥98%, FG
Sinonimo/i:
p-Toluquinoline, NSC 4152
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.614 (lit.)
P. eboll.
256-260 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
leather
Stringa SMILE
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup