W268216
Methyl anthranilate
natural (US), ≥99%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
986 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Punto di fusione
24 °C (lit.)
Densità
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; coffee; grape; grapefruit; jasmine; lemon; lime; medicinal; musty; herbaceous; citrus; strawberry; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?