W267406
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone
≥97%
Sinonimo/i:
4-Methoxyphenylacetone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
145 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise; spicy; fruity; balsamic; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup