W252108
Ginger extract
natural, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Zingiber officinale Roscoe
Grado
FG
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Indice di rifrazione
n20/D 1.527
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ginger
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup