W244601
Ethyl nitrite solution
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Concentrazione
10-20 wt. % in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.360
Densità
0.792 g/mL at 25 °C
Organolettico
nearly
Stringa SMILE
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)