Documenti fondamentali
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero FEMA:
2301
N° CoE:
414
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.133
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
289 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; spicy; fruity
Stringa SMILE
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Descrizione generale
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)