W226318
Castor oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Origine biologica
Ricinus communis
Grado
Certified organic (NOP)
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Origine
India origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
313 °C (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
awg