Documenti fondamentali
W216518
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Numero FEMA:
2165
Numero CE:
N° CoE:
451
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.456
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D −32.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
255-260 °C (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
camphoraceous
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)