Documenti
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
Sinonimo/i:
Rosewood oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2156
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
200-206 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; woody; sweet
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.78 °C - closed cup