W213209
Benzoin
≥98%
Sinonimo/i:
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 73.1
Saggio
≥98%
P. ebollizione
194 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
134-138 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
medicinal; vanilla; balsamic
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?