Documenti fondamentali
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
About This Item
Formula condensata:
HCO2(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero FEMA:
2068
Numero CE:
N° CoE:
497
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.159
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
132 °C (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal; earthy; fruity
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)