W201006
trans-Aconitic acid
≥98%, FCC
Sinonimo/i:
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FCC
Saggio
≥98%
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
cashew; meaty; musty; vegetable
Stringa SMILE
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3