Documenti
VBP00293
Sigma-Aldrich
5-bromo-3-(piperazin-1-ylmethyl)-1H-indole
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N3Br1
Peso molecolare:
294.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solid